Orders LinkContactUsLinkComponent
Nitromethan
Nitromethan
Glass bottle, 500 mL
Katalog # ROTH4406.1
Brandfarlig
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Nitromethan
Katalog # ROTH4406.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  75-52-5
Nitromethan
Glass bottle, 500 mL
CAS nummer:  75-52-5
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mL
Product Details & Documents
  • CAS nummer:75-52-5
  • Formel:CH₃NO₂
  • MDL nummer:MFCD00007400
  • Molecular Weight:61.04 g/mol
  • Merck Index:13,06644
  • Kogende Pt:101,2 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–29 °C
  • Tæthed:1,138 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:44 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-876-6
  • FN:1261
  • ADR:3,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    500 mL
Specifikationer