Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic Visitor Coats, PE
VWR® Basic Visitor Coats, PE
hvid, One size, 130 cm
Katalog # 113-9092
Leverandør:   VWR Collection
VWR® Basic Visitor Coats, PE
Katalog # 113-9092
Leverandør:  VWR Collection
VWR® Basic Visitor Coats, PE
VWR® Basic Visitor Coats, PE
hvid, One size, 130 cm
Price
2.580,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 Items
Product Details & Documents
Disposable visitor coat made of PE film.
  • Hood and press stud closure
  • Free from natural rubber latex
Thickness: 15 µm
One size fits all
Emballering: 50 pieces per bag, 10 bags per case.
Specifikationer
  • Tøj størrelse:
    One size
  • Farve:
    hvid
  • Længde:
    130 cm
  • Køn:
    Unisex
  • Cat. No.:
    113-9092
  • Outfit applikationer:
    Laboratory|Industrial
  • Lukkestørrelse:
    Med trykknapper
  • Lommer:
    uden lommer