Orders LinkContactUsLinkComponent
Hexamethylendiamin
Hexamethylendiamin
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # ROTH4465.1
Ætsende
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Hexamethylendiamin
Katalog # ROTH4465.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  124-09-4
Hexamethylendiamin
Glass bottle for solids, 100 g
CAS nummer:  124-09-4
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
  • CAS nummer:124-09-4
  • Formel:C₆H₁₆N₂
  • MDL nummer:MFCD00008243
  • Molecular Weight:116.21 g/mol
  • Merck Index:13,04713
  • Kogende Pt:205 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:39…42 °C
  • Tæthed:0,66 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:80 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-679-6
  • FN:2280
  • ADR:8,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 g