N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin
Leverandør: PanReac AppliChem
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
- CAS nummer:110-18-9
- Formel:C₆H₁₆N₂
- MDL nummer:MFCD00008335
- Molecular Weight:116.21 g/mol
- Kogende Pt:120 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–64 °C
- Tæthed:0,7765 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:17 °C (closed cup)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:203-744-6
- FN:2372
- ADR:3,II
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
- CAS nummer:110-18-9
- Formel:C₆H₁₆N₂
- MDL nummer:MFCD00008335
- Molecular Weight:116.21 g/mol
- Kogende Pt:120 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–64 °C
- Tæthed:0,7765 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:17 °C (closed cup)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:203-744-6
- FN:2372
- ADR:3,II
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerProduct Family Options