Orders LinkContactUsLinkComponent
Iodacetamid
Glass bottle for solids, 5 g
Katalog # 786-228
Irriterende
Leverandør:   G-Biosciences
Iodacetamid
Katalog # 786-228
Leverandør:  G-Biosciences
CAS nummer:  144-48-9
Iodacetamid
Glass bottle for solids, 5 g
CAS nummer:  144-48-9
Price
644,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymer:  2-Iodoacetamide
  • CAS nummer:144-48-9
  • Formel:ICH₂CONH₂
  • MDL nummer:MFCD00008028
  • Molecular Weight:184.96 g/mol
  • Kogende Pt:266 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:91…94 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:205-630-1
  • FN:2811
  • ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    5 g
Specifikationer