Orders LinkContactUsLinkComponent
Iodacetamid
Iodacetamid
24
Katalog # 786-078
Irriterende
Leverandør:   G-Biosciences
Iodacetamid
Katalog # 786-078
Leverandør:  G-Biosciences
CAS nummer:  144-48-9
Iodacetamid
24
CAS nummer:  144-48-9
Price
kr1,470.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 24 Items
Product Details & Documents
Synonymer:  2-Iodoacetamide
  • CAS nummer:144-48-9
  • Formel:ICH₂CONH₂
  • MDL nummer:MFCD00008028
  • Molecular Weight:184.96 g/mol
  • Kogende Pt:266 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:91…94 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:205-630-1
  • FN:2811
  • ADR:6.1,III
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    24
Specifikationer