Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Triiodmethan

Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # ROTH4534.1
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Triiodmethan
Katalog # ROTH4534.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  75-47-8
Triiodmethan

Glass bottle for solids, 1 kg

CAS nummer:  75-47-8
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Iodoform
  • CAS nummer:75-47-8
  • Formel:CHI₃
  • MDL nummer:MFCD00001069
  • Molecular Weight:393.73 g/mol
  • Merck Index:13,05055
  • Kogende Pt:218 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:123 °C
  • Tæthed:4,1 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-874-5
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg

Specifikationer