Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Order Entry
Log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
Denmark
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
ContactUsLinkComponent
Hjem
Iodmethan-[13C]
Iodmethan-[13C] (99% ¹³C ) stabilised
Iodmethan-[13C] (99% ¹³C ) stabilised
Iodmethan-[13C] (99% ¹³C ) stabilised
CAMBCLM-287.5G
:
CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
:
Iodmethan-[13C] (99% ¹³C ) stabilised
CAMBCLM-287.5G
:
CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
:
Pakning:
Glass bottle for solids
Pakn:
5 g
Seq:
3173
:
:
6.1,I
:
Stabilised with copper
:
142.93 g/mol
:
2644
:
GHS06
:
GHS08
:
4227-95-6
:
H₃CI
:
MFCD00001075