EDTA tetrasodium salt tetrahydrate 98% (by complexometric analysis), Calbiochem®
Katalog # 34103-500
Leverandør: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS nummer:
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:500 g
- Seq:3645
Specifikationer
Om denne vare
:
:452.23 g/mol
Merck Index:12,03557
Smeltende Pt:> 300 °C
Tæthed:6,9 g/cm³ (20 °C)
EINECS:200-573-9
:GHS05
:GHS07
Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
CAS nummer:13235-36-4
Formel:C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·4H₂O
MDL nummer:MFCD00150027