Orders LinkContactUsLinkComponent
EDTA
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
EDTA
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
EDTA
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
  • CAS nummer:60-00-4
  • Formel:C₁₀H₁₆N₂O₈
  • MDL nummer:MFCD00003541
  • Molecular Weight:292.25 g/mol
  • Merck Index:13,03546
  • Kogende Pt:614 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:220 °C
  • Tæthed:0,86 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:>100 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-449-4
  • NÅ:01-2119486399-18
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource