Orders LinkContactUsLinkComponent
Citronsyre
Citronsyre
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Citronsyre
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
Citronsyre
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
  • CAS nummer:77-92-9
  • Formel:HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
  • MDL nummer:MFCD00011669
  • Molecular Weight:192.13 g/mol
  • Merck Index:13,02350
  • Kogende Pt:310 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:149…151 °C
  • Tæthed:1,665 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:201-069-1
  • NÅ:01-2119457026-42-0000
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg
    Specifikationer:
    Marketsource