Orders LinkContactUsLinkComponent
Citronsyre
Citronsyre
100
Katalog # HACH2106269
Irriterende
Leverandør:   Hach
Citronsyre
Katalog # HACH2106269
Leverandør:  Hach
CAS nummer:  77-92-9
Citronsyre
Citronsyre
100
CAS nummer:  77-92-9
Price
339,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Synonymer:  2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
  • CAS nummer:77-92-9
  • Formel:HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
  • MDL nummer:MFCD00011669
  • Molecular Weight:192.13 g/mol
  • Merck Index:13,02350
  • Kogende Pt:310 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:149…151 °C
  • Tæthed:1,665 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:201-069-1
  • NÅ:01-2119457026-42-0000
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    100