Orders LinkContactUsLinkComponent
Glycin
Marketsource
Leverandør:   Serva
Glycin
Leverandør:  Serva
Marketsource
Certifikater
Glycin
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
  • CAS nummer:56-40-6
  • Formel:NH₂CH₂COOH
  • MDL nummer:MFCD00008131
  • Molecular Weight:75.07 g/mol
  • Merck Index:13,04504
  • Kogende Pt:181 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:83 °C
  • Tæthed:1,64 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-272-2
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 194,16 kr
    194,16 kr
    1 * 500 g
       194,16 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 321,11 kr
    321,11 kr
    1 * 1 kg
       321,11 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - 993,19 kr
    993,19 kr
    1 * 5 kg
       993,19 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource