Glycin
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
- CAS nummer:56-40-6
- Formel:NH₂CH₂COOH
- MDL nummer:MFCD00008131
- Molecular Weight:75.07 g/mol
- Merck Index:13,04504
- Kogende Pt:181 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:83 °C
- Tæthed:1,64 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-272-2
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
- CAS nummer:56-40-6
- Formel:NH₂CH₂COOH
- MDL nummer:MFCD00008131
- Molecular Weight:75.07 g/mol
- Merck Index:13,04504
- Kogende Pt:181 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:83 °C
- Tæthed:1,64 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-272-2
Product Family Options
Produktinformation
- PakningPaknTilgængelighedPrice
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource