Orders LinkContactUsLinkComponent
Glycin ≥98.5% ACS
Glycin ≥98.5% ACS
Certifikater
Glycin ≥98.5% ACS
Glycin ≥98.5% ACS
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Purity: 98.5+% CAS No.: 56-40-6 Molecular Formula: NH2CH2CO2H Formula Weight: 75.07 Physical Form: Crystalline Density: 1.595 Appearance: White to off-white Odour: Odourless pH: 5,97 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 635782 Merck Reference: 14,4491 MDL No.: MFCD00008131
Synonymer:  Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
  • CAS nummer:56-40-6
  • Formel:NH₂CH₂COOH
  • MDL nummer:MFCD00008131
  • Molecular Weight:75.07 g/mol
  • Merck Index:14,4491
  • Kogende Pt:181 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:∼ 245 °C (dec.)
  • Tæthed:1,595
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-272-2
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 425,00 kr
    425,00 kr
    1 * 100 g
       425,00 kr
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 1.220,00 kr
    1.220,00 kr
    1 * 500 g
       1.220,00 kr
  • Glass bottle for solids
    3 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 kg
    1 * 3 kg - 4.190,00 kr
    4.190,00 kr
    1 * 3 kg
       4.190,00 kr