Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumacetat
Natriumacetat
Leverandør:   Cayman Chemical
Natriumacetat
Leverandør:  Cayman Chemical
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Acetic acid sodium salt
  • CAS nummer:127-09-3
  • Formel:H₃CCOONa
  • MDL nummer:MFCD00012459
  • Molecular Weight:82.03 g/mol
  • Merck Index:12,08711
  • Kogende Pt:881,4 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:324 °C
  • Tæthed:1,528 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:>250 °C (closed cup)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-823-8
  • NÅ:01-2119485123-42
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    0,82 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 0,82 g
    1 * 0,82 g - 155,00 kr
    155,00 kr
    1 * 0,82 g
       155,00 kr
  • Glass bottle for solids
    4,1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4,1 g
    1 * 4,1 g - 447,00 kr
    447,00 kr
    1 * 4,1 g
       447,00 kr