Eddikesyre 99 - 100% 99-100%
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
- CAS nummer:64-19-7
- Formel:H₃CCOOH
- MDL nummer:MFCD00036152
- Molecular Weight:60.05 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-580-7
- FN:2789
- ADR:8,II
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
- CAS nummer:64-19-7
- Formel:H₃CCOOH
- MDL nummer:MFCD00036152
- Molecular Weight:60.05 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-580-7
- FN:2789
- ADR:8,II
Product Family Options
Produktinformation
- PakningPaknTilgængelighedPrice
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource