Orders LinkContactUsLinkComponent
Eddikesyre 96% ≥96%
Eddikesyre 96% ≥96%
Brandfarlig
Ætsende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Eddikesyre 96% ≥96%
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
Eddikesyre 96% ≥96%
Eddikesyre 96% ≥96%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  • CAS nummer:64-19-7
  • Formel:H₃CCOOH
  • MDL nummer:MFCD00036152
  • Molecular Weight:60.05 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-580-7
  • FN:2789
  • ADR:8,II
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 235,23 kr
    235,23 kr
    1 * 1 L
       235,23 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 519,00 kr
    519,00 kr
    1 * 2,5 L
       519,00 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 10 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 1.605,54 kr
    1.605,54 kr
    1 * 10 L
       1.605,54 kr
    Specifikationer:
    Marketsource