Orders LinkContactUsLinkComponent
Behensyre
Leverandør:   Cayman Chemical
Behensyre
Leverandør:  Cayman Chemical
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Docosanoic acid
  • CAS nummer:112-85-6
  • Formel:C₂₂H₄₄O₂
  • MDL nummer:MFCD00002807
  • Molecular Weight:340.59 g/mol
  • Merck Index:13,01024
  • Kogende Pt:306 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:80 °C
  • Tæthed:0,8221 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-010-8
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 241,00 kr
    241,00 kr
    1 * 500 mg
       241,00 kr
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 395,00 kr
    395,00 kr
    1 * 1 g
       395,00 kr
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 695,00 kr
    695,00 kr
    1 * 5 g
       695,00 kr