Orders LinkContactUsLinkComponent
Triethylcitrat
Triethylcitrat
1
Katalog # EDQMT1986000
Leverandør:   EDQM
Triethylcitrat
Katalog # EDQMT1986000
Leverandør:  EDQM
CAS nummer:  77-93-0
Triethylcitrat
1
CAS nummer:  77-93-0
Price
1.920,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Synonymer:  Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Hydroxytricarballylic acid triethyl ester, Citric acid triethyl ester
  • CAS nummer:77-93-0
  • Formel:C₁₂H₂₀O₇
  • MDL nummer:MFCD00009201
  • Molecular Weight:276.29 g/mol
  • Kogende Pt:294 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–55 °C
  • Tæthed:1,135 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:150 °C
  • EINECS:201-070-7
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    1