Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Order Entry
Log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
Denmark
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
ContactUsLinkComponent
Hjem
Hydroxyurea
Hydroxyurea, Millipore®
Hydroxyurea, Millipore®
400046-5
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Hydroxyurea, Millipore®
400046-5
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Pakning:
Glass bottle for solids
Pakn:
5 g
Seq:
3173
:
:
76.05 g/mol
:
13,04874
:
296 °C (1013 hPa)
:
142…144 °C
:
Stue temperatur
:
204-821-7
:
127-07-1
:
CH₄N₂O₂
:
MFCD00007943