Orders LinkContactUsLinkComponent
ACES
ACES
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
ACES
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
ACES
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  ACES, N-(Carbamoylmethyl)taurine, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulphonic acid, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulphonic Acid, 2-[(Carbamoylmethyl)amino]ethanesulfonic acid
  • CAS nummer:7365-82-4
  • Formel:H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
  • MDL nummer:MFCD00008030
  • Molecular Weight:182.2 g/mol
  • Merck Index:13,00037
  • Smeltende Pt:270…295 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:230-908-4
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 g
    1 * 10 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifikationer:
    Marketsource