Orders LinkContactUsLinkComponent
ACES 99+% for biochemistry
ACES 99+% for biochemistry
ACES 99+% for biochemistry
Certifikater
ACES 99+% for biochemistry
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  ACES, N-(Carbamoylmethyl)taurine, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulphonic acid, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulphonic Acid, 2-[(Carbamoylmethyl)amino]ethanesulfonic acid
  • CAS nummer:7365-82-4
  • Formel:H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
  • MDL nummer:MFCD00008030
  • Molecular Weight:182.2 g/mol
  • Merck Index:13,00037
  • Smeltende Pt:270…295 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:230-908-4
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤1 % (K.F.)
  • Heavy metals:
    ≤5 ppm
  • UV:
    (5 % in water)
  • pH:
    3.6 to 4.4 (1 % at 25°C)
  • Titration with NaOH:
    ≥99.0 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Plastic bottle
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 1.320,00 kr
    1.320,00 kr
    1 * 100 g
       1.320,00 kr
  • Plastic bottle
    250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 2.950,00 kr
    2.950,00 kr
    1 * 250 g
       2.950,00 kr
  • Plastic bottle
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 10.260,00 kr
    10.260,00 kr
    1 * 1 kg
       10.260,00 kr