Orders LinkContactUsLinkComponent
Urea
Urea
Leverandør:   PanReac AppliChem
Urea
Leverandør:  PanReac AppliChem
Certifikater
Urea
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Urinstof
  • CAS nummer:57-13-6
  • Formel:NH₂CONH₂
  • MDL nummer:MFCD00008022
  • Molecular Weight:60.06 g/mol
  • Merck Index:13,09935
  • Kogende Pt:197 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:132,7 °C
  • Tæthed:1,34 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-315-5
  • NÅ:01-2119463277-33
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 696,00 kr
    696,00 kr
    1 * 1 kg
       696,00 kr
  • 5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - 2.870,00 kr
    2.870,00 kr
    1 * 5 kg
       2.870,00 kr