Orders LinkContactUsLinkComponent
ADA
ADA
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
ADA
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  2,2'-[(2-Amino-2-oxoethyl)imino]diacetic acid, N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, 2,2'-((2-Amino-2-oxoethyl)azanediyl)diacetic acid
  • CAS nummer:26239-55-4
  • Formel:H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
  • MDL nummer:MFCD00008031
  • Molecular Weight:190.16 g/mol
  • Merck Index:13,00148
  • Smeltende Pt:217…218 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:247-530-0
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 g
    1 * 50 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g
    Specifikationer:
    Marketsource