Orders LinkContactUsLinkComponent
N,N-Dimethylacetamid
N,N-Dimethylacetamid
Sundhed
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
N,N-Dimethylacetamid
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
N,N-Dimethylacetamid
N,N-Dimethylacetamid
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
  • CAS nummer:127-19-5
  • Formel:CH₃CON(CH₃)₂
  • MDL nummer:MFCD00008686
  • Molecular Weight:87.12 g/mol
  • Merck Index:13,03254
  • Kogende Pt:166,1 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–20 °C
  • Tæthed:0,937 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:70 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-826-4
  • FN:2810
  • ADR:6.1,III
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    250 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource