Diethyl pyrocarbonat
Leverandør: PanReac AppliChem
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
- CAS nummer:1609-47-8
- Formel:O(COOC₂H₅)₂
- MDL nummer:MFCD00009106
- Molecular Weight:162.14 g/mol
- Merck Index:13,08088
- Kogende Pt:93 °C (1013 hPa)
- Tæthed:1,123 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:69 °C
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
- EINECS:216-542-8
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
- CAS nummer:1609-47-8
- Formel:O(COOC₂H₅)₂
- MDL nummer:MFCD00009106
- Molecular Weight:162.14 g/mol
- Merck Index:13,08088
- Kogende Pt:93 °C (1013 hPa)
- Tæthed:1,123 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:69 °C
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
- EINECS:216-542-8