Orders LinkContactUsLinkComponent
Methylethylketon
Methylethylketon
Brandfarlig
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Methylethylketon
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
Methylethylketon
Methylethylketon
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Ethylmethylketon, Butanon
  • CAS nummer:78-93-3
  • Formel:C₂H₅COCH₃
  • MDL nummer:MFCD00011648
  • Molecular Weight:72.11 g/mol
  • Merck Index:13,06097
  • Kogende Pt:79,6 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–86 °C
  • Tæthed:0,8054 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–4 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:201-159-0
  • FN:1193
  • ADR:3,II
  • NÅ:01-2119457290-43
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 372,63 kr
    372,63 kr
    1 * 1 L
       372,63 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 784,10 kr
    784,10 kr
    1 * 2,5 L
       784,10 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource