Kaliumsorbat
1
Leverandør: Merck
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Potassium 2,4-Hexadienoate, Sorbic acid potassium salt, Potassium (2E,4E)-hexa-2,4-dienoate
- CAS nummer:24634-61-5
- Formel:CH₃CH=CHCH=CHCOOK
- MDL nummer:MFCD00016546
- Molecular Weight:150.22 g/mol
- Merck Index:13,07756
- Smeltende Pt:270 °C
- Tæthed:1,36 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:246-376-1
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakn:1