Linolsyre
1
Katalog # CAYM760716-1
Leverandør: Cayman Chemical
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
- CAS nummer:60-33-3
- Formel:C₁₈H₃₂O₂
- MDL nummer:MFCD00064241
- Molecular Weight:280.45 g/mol
- Merck Index:13,05527
- Kogende Pt:360 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–5 °C
- Tæthed:0,9 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-470-9
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:1