Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Tyrosin
L(-)-Tyrosin
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # A1677.1000
Leverandør:   PanReac AppliChem
L(-)-Tyrosin
Katalog # A1677.1000
Leverandør:  PanReac AppliChem
CAS nummer:  60-18-4
L(-)-Tyrosin
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS nummer:  60-18-4
Price
6.770,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  L-Tyrosine, (S)-(-)-Tyrosine, Tyrosine, H-Tyr-OH
  • CAS nummer:60-18-4
  • Formel:C₉H₁₁NO₃
  • MDL nummer:MFCD00002606
  • Molecular Weight:181.19 g/mol
  • Merck Index:13,09907
  • Kogende Pt:351 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:285 °C
  • Tæthed:1,41 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-460-4
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg
Specifikationer