Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Tryptophan
Marketsource
Leverandør:   Serva
L(-)-Tryptophan
Leverandør:  Serva
Marketsource
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
  • CAS nummer:73-22-3
  • Formel:C₁₁H₁₂N₂O₂
  • MDL nummer:MFCD00064340
  • Molecular Weight:204.23 g/mol
  • Merck Index:12,09929
  • Smeltende Pt:290 °C
  • Tæthed:1,34 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-795-6
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 619,81 kr
    619,81 kr
    1 * 100 g
       619,81 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 2.531,53 kr
    2.531,53 kr
    1 * 500 g
       2.531,53 kr
    Specifikationer:
    Marketsource