Orders LinkContactUsLinkComponent
L(+)-Valin
Marketsource
Leverandør:   Serva
L(+)-Valin
Leverandør:  Serva
Marketsource
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
  • CAS nummer:72-18-4
  • Formel:C₅H₁₁NO₂
  • MDL nummer:MFCD00064220
  • Molecular Weight:117.15 g/mol
  • Merck Index:13,09458
  • Kogende Pt:217 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:86 °C
  • Tæthed:1,284 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-773-6
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource