L(+)-Valin
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
- CAS nummer:72-18-4
- Formel:C₅H₁₁NO₂
- MDL nummer:MFCD00064220
- Molecular Weight:117.15 g/mol
- Merck Index:13,09458
- Kogende Pt:217 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:86 °C
- Tæthed:1,284 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-773-6
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
- CAS nummer:72-18-4
- Formel:C₅H₁₁NO₂
- MDL nummer:MFCD00064220
- Molecular Weight:117.15 g/mol
- Merck Index:13,09458
- Kogende Pt:217 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:86 °C
- Tæthed:1,284 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-773-6
Product Family Options
Produktinformation
- PakningPaknTilgængelighedPrice
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource