Orders LinkContactUsLinkComponent
L(+)-Isoleucin
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
L(+)-Isoleucin
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  L-Isoleucine, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, H-Ile-OH
  • CAS nummer:73-32-5
  • Formel:H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
  • MDL nummer:MFCD00064222
  • Molecular Weight:131.17 g/mol
  • Merck Index:14,05179
  • Smeltende Pt:279…280 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-798-2
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 g
    1 * 10 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
    Specifikationer:
    Marketsource