D(-)-Mannitol, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Om denne vare
Synonymer: Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- CAS nummer:69-65-8
- Formel:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- MDL nummer:MFCD00064287
- Molecular Weight:182.17 g/mol
- Merck Index:13,05769
- Kogende Pt:290…295 °C (4 hPa)
- Smeltende Pt:164…169 °C
- Tæthed:1,49 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-711-8
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- CAS nummer:69-65-8
- Formel:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- MDL nummer:MFCD00064287
- Molecular Weight:182.17 g/mol
- Merck Index:13,05769
- Kogende Pt:290…295 °C (4 hPa)
- Smeltende Pt:164…169 °C
- Tæthed:1,49 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-711-8
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
- Melting point:165 - 170 °C
- Specific optical rotation (8 %; borate):23 - 24.5 °
- Ignition residue (SO4):Max. 0.2 %
- Loss on drying (100°C):Max. 0.5 %
- Cl (Chloride):Max. 0.02 %
- SO4 (Sulphate):Max. 0.05 %