D(-)-Mannitol, Millipore®
500 g
Leverandør: Merck Millipore (Calbiochem)
D(-)-Mannitol, Millipore®
Katalog # 443907-500
Leverandør: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS nummer: 69-65-8
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- CAS nummer:69-65-8
- Formel:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- MDL nummer:MFCD00064287
- Molecular Weight:182.17 g/mol
- Merck Index:13,05769
- Kogende Pt:290…295 °C (4 hPa)
- Smeltende Pt:164…169 °C
- Tæthed:1,49 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-711-8
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakn:500 g