Orders LinkContactUsLinkComponent
(S)-(-)-Æblesyre
(S)-(-)-Æblesyre
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
(S)-(-)-Æblesyre
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
(S)-(-)-Æblesyre
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  L(-)-Malic acid, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (S)-(-)-Hydroxysuccinic acid, (S)-2-hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, L-(–)-Malic Acid
  • CAS nummer:97-67-6
  • Formel:C₄H₆O₅
  • MDL nummer:MFCD00064213
  • Molecular Weight:134.09 g/mol
  • Merck Index:13,05730
  • Kogende Pt:322 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:101…104 °C
  • Tæthed:1,595 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:202-601-5
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 g
    1 * 10 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 g
    1 * 50 g
    Specifikationer:
    Marketsource