Orders LinkContactUsLinkComponent
(S)-(-)-Æblesyre ≥97%
Irriterende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
(S)-(-)-Æblesyre ≥97%
Certifikater
(S)-(-)-Æblesyre ≥97%
(S)-(-)-Æblesyre ≥97%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  L(-)-Malic acid, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (S)-(-)-Hydroxysuccinic acid, (S)-2-hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, L-(–)-Malic Acid
  • CAS nummer:97-67-6
  • Formel:C₄H₆O₅
  • MDL nummer:MFCD00064213
  • Molecular Weight:134.09 g/mol
  • Merck Index:14,5707
  • Kogende Pt:322 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:100…106 °C
  • Tæthed:1,60
  • Flash Pt:220 °C (428 °F)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:202-601-5