Orders LinkContactUsLinkComponent
(S)-(-)-Æblesyre 99%
(S)-(-)-Æblesyre 99%
Irriterende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
(S)-(-)-Æblesyre 99%
Certifikater
(S)-(-)-Æblesyre 99%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  L(-)-Malic acid, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (S)-(-)-Hydroxysuccinic acid, (S)-2-hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, L-(–)-Malic Acid
  • CAS nummer:97-67-6
  • Formel:C₄H₆O₅
  • MDL nummer:MFCD00064213
  • Molecular Weight:134.09 g/mol
  • Merck Index:13,05730
  • Kogende Pt:322 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:99…107 °C
  • Tæthed:1,595 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:220 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:202-601-5
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White Crystalline powder or granules
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    99 to 107 °C
  • Sulfated ash:
    ≤0.2 %
  • Specific optical rotation:
    -1.5° to -3° (20 °C, 589 nm) (c=8.5, water)
  • Titration with NaOH:
    ≥98.5 %
  • Chloride (Cl):
    ≤100 ppm
  • Sulfate (SO4):
    ≤300 ppm
  • Arsenic (As):
    ≤2 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤20 ppm
  • Fumaric acid:
    ≤0.2 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Plastic bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 330,00 kr
    330,00 kr
    1 * 25 g
       330,00 kr
  • Plastic bottle
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 706,00 kr
    706,00 kr
    1 * 100 g
       706,00 kr
  • Plastic bottle
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 2.940,00 kr
    2.940,00 kr
    1 * 500 g
       2.940,00 kr