Orders LinkContactUsLinkComponent
L(+)-Arginin
L(+)-Arginin
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Serva
L(+)-Arginin
Leverandør:  Serva
Marketsource
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  H-L-Arg-OH, (S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid, Arginine, (S)-(+)-Arginine, L-Arginine, H-Arg-OH
  • CAS nummer:74-79-3
  • Formel:C₆H₁₄N₄O₂
  • MDL nummer:MFCD00002635
  • Molecular Weight:174.2 g/mol
  • Merck Index:13,00785
  • Kogende Pt:368 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:238 °C
  • Tæthed:1,3 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-811-1
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - kr216.56
    kr216.56
    1 * 100 g
       kr216.56
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - kr1,112.68
    kr1,112.68
    1 * 1 kg
       kr1,112.68
    Specifikationer:
    Marketsource