Orders LinkContactUsLinkComponent
L(+)-Glutamin
L(+)-Glutamin
L(+)-Glutamin
Leverandør:  PanReac AppliChem
Certifikater
L(+)-Glutamin
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
  • CAS nummer:56-85-9
  • Formel:C₅H₁₀N₂O₃
  • MDL nummer:MFCD00008044
  • Molecular Weight:146.15 g/mol
  • Merck Index:13,04484
  • Kogende Pt:355 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:185…186 °C
  • Tæthed:1,5326 g/cm³ (130 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-292-1
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 1.460,00 kr
    1.460,00 kr
    1 * 250 g
       1.460,00 kr
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 5.030,00 kr
    5.030,00 kr
    1 * 1 kg
       5.030,00 kr