Orders LinkContactUsLinkComponent
(R)-(-)-Linalool, Supelco®
Leverandør:   Merck
(R)-(-)-Linalool, Supelco®
Leverandør:  Merck
Certifikater
(R)-(-)-Linalool, Supelco®
(R)-(-)-Linalool, Supelco®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  (-)-Linalool, (R)-3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol, (R)-(-)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, L-Linalool
  • CAS nummer:126-91-0
  • Formel:C₁₀H₁₈O
  • MDL nummer:MFCD00135469
  • Molecular Weight:154.25 g/mol
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:204-811-2
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 mL
    1 * 1 mL - 882,00 kr
    882,00 kr
    1 * 1 mL
       882,00 kr
  • Glass bottle
    5 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - 2.550,00 kr
    2.550,00 kr
    1 * 5 mL
       2.550,00 kr