Orders LinkContactUsLinkComponent
Sandbaths for modular heating blocks
Leverandør:   OHAUS
Sandbaths for modular heating blocks
Leverandør:  OHAUS
Certifikater
Sandbaths for modular heating blocks
Sandbaths for modular heating blocks
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Ideal for irregular shaped vessels.
  • Stainless steel construction for superior corrosion resistance
  • Designed to hold sand, stainless steel shot or non-volatile liquids
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • OHAU30400173
    Sand bath for one-block heater, 76×95×64 mm
    Sand bath for one-block heater, 76×95×64 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.820,00 kr
    2.820,00 kr
    1 * 1 Items
       2.820,00 kr
  • OHAU30400174
    Sand bath for two-block heater, 149×95×64 mm
    Sand bath for two-block heater, 149×95×64 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.930,00 kr
    2.930,00 kr
    1 * 1 Items
       2.930,00 kr
  • OHAU30400175
    Sand bath for four-block heater, 191×147×64 mm
    Sand bath for four-block heater, 191×147×64 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.100,00 kr
    3.100,00 kr
    1 * 1 Items
       3.100,00 kr
  • OHAU30400176
    Sand bath for six-block heater, 287×147×64 mm
    Sand bath for six-block heater, 287×147×64 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.230,00 kr
    3.230,00 kr
    1 * 1 Items
       3.230,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Sand, 0,5 kg bag, for sand bath
    Sand, 0,5 kg bag, for sand bath
    OHAU30400177
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 778,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Stainless steel shot, 0,5 kg, for sand bath
    Stainless steel shot, 0,5 kg, for sand bath
    OHAU30400178
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 956,00 kr