Orders LinkContactUsLinkComponent
Tin(II)chlorid dihydrat
1
Katalog # CAYM460107-1
Ætsende
Irriterende
Leverandør:   Cayman Chemical
Tin(II)chlorid dihydrat
Katalog # CAYM460107-1
Leverandør:  Cayman Chemical
CAS nummer:  10025-69-1
Tin(II)chlorid dihydrat
1
CAS nummer:  10025-69-1
Price
172,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Synonymer:  Stannous chloride dihydrate
  • CAS nummer:10025-69-1
  • Formel:SnCl₂·2H₂O
  • MDL nummer:MFCD00149863
  • Molecular Weight:225.65 g/mol
  • Merck Index:13,08861
  • Kogende Pt:623 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:246 °C
  • Tæthed:2,71 g/cm³ (25 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-868-0
  • FN:3260
  • ADR:8,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    1
Specifikationer