Talkum, TECHNICAL
Plastic bucket, 5 kg
Leverandør: VWR Chemicals
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Magnesium silicate monohydrate, Soapstone, Talcum venetum
- CAS nummer:14807-96-6
- Formel:Mg₃O₁₁Si₄·1H₂O
- MDL nummer:MFCD00792903
- Molecular Weight:379.27 g/mol
- Merck Index:13,09127
- Smeltende Pt:> 1200 °C
- Tæthed:2,58…2.83 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:238-877-9
Documents
Certifikater
Søg efter partinummer10L Plastic bucket for solids UN Y (ZPACK13247010)
Emballageoplysninger
spec_VWRC28454.360
Produktspecifikation
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Loss on ignition:Max. 10 %
Specifikationer
- Pakning:Plastic bucket
- Pakn:5 kg