tri-Natriumcitrat dihydrat, pulver, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, E331, SAFC®
Katalog # 1.06446.9029
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
CAS nummer:
Specifikationer
- Pakn:25 kg
- Seq:4283
Specifikationer
Om denne vare
:
:294.1 g/mol
Merck Index:13,08675
Smeltende Pt:150 °C
Tæthed:1,76 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
EINECS:200-675-3
CAS nummer:6132-04-3
Formel:Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
MDL nummer:MFCD00150031