Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumacetat trihydrat
Natriumacetat trihydrat
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Natriumacetat trihydrat
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
Natriumacetat trihydrat
Natriumacetat trihydrat
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Acetic acid sodium salt trihydrate
  • CAS nummer:6131-90-4
  • Formel:H₃CCOONa·3H₂O
  • MDL nummer:MFCD00071557
  • Molecular Weight:136.08 g/mol
  • Merck Index:13,08642
  • Kogende Pt:120…123 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:58 °C
  • Tæthed:1,4 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-823-8
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg
    Specifikationer:
    Marketsource