Guanidine thiocyanate
Marketsource
Leverandør: Serva
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidium thiocyanate, Guanidinium rhodanide
- CAS nummer:593-84-0
- Formel:CH₅N₃·CHNS
- MDL nummer:MFCD00013027
- Molecular Weight:118.16 g/mol
- Smeltende Pt:118 °C
- Tæthed:1,29 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:209-812-1
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidium thiocyanate, Guanidinium rhodanide
- CAS nummer:593-84-0
- Formel:CH₅N₃·CHNS
- MDL nummer:MFCD00013027
- Molecular Weight:118.16 g/mol
- Smeltende Pt:118 °C
- Tæthed:1,29 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:209-812-1
Product Family Options
Produktinformation
- PakningPaknTilgængelighedPrice
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource