Orders LinkContactUsLinkComponent
Spermidin trihydrochlorid
Spermidin trihydrochlorid
Marketsource
Leverandør:   Serva
Spermidin trihydrochlorid
Leverandør:  Serva
Marketsource
Certifikater
Spermidin trihydrochlorid
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  4-Azoniaoctamethylenediammonium trichloride, 4-Azaoctamethylenediamine trihydrochloride, N1-(3-Aminopropyl)butane-1,4-diamine trihydrochloride, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane trihydrochloride
  • CAS nummer:334-50-9
  • Formel:C₇H₂₂Cl₃N₃
  • MDL nummer:MFCD00012918
  • Molecular Weight:254.63 g/mol
  • Merck Index:12,08893
  • Smeltende Pt:256…258 °C
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
  • EINECS:206-379-0
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource